Fortfahren mit
HS15906
Spatula with Flat End & Spoon End
stainless steel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 11.70
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41122403
CHF 11.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15906
L × W
150 mm × 3.8 mm
General description
Spatula transfers, lifts, and handles powders and granular materials.
Features and Benefits
  • Made from nickel-plated, stainless steel wire
  • Glazed finish with a Hayman-type end (flat and spoon)
  • Autoclavable
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS15909BR139820BR139817
Lab Spatula Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm
HS15909
Lab Spatula
description
stainless steel
description
Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm
description
L 210 mm
description
L 180 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15906
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
manufacturer/tradename
BRAND 139820
manufacturer/tradename
BRAND 139817
material
stainless steel
material
nickel-stainless steel (plated)
material
polystyrene
material
polystyrene
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
-
L × W
150 mm × 3.8 mm
L × W
-
L × W
-
L × W
-
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)