Merck
242985
Sigma-Aldrich
Alconox® Detergens
bulk packed
Synonym(e):
anionic detergent, concentrated powdered detergent, general laboratory cleaner, lab detergent, low foaming detergent, ultrasonic cleaner detergent
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41103200
NACRES:
NB.35
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 601
suitable for EPA 8327
suitable for SM 5210
Verpackung
box of 11.3 kg (25 lb)
pkg of drum of 45.4 kg (100 lb)
Hersteller/Markenname
Alconox, Inc. 1101 (45.4 kg)
Alconox, Inc. 1125 (11.3 kg)
Allgemeine Beschreibung
  • Das Alconox® Detergens ist ein konzentriertes Reinigungsmittel in Pulverform zur manuellen und Ultraschall-Reinigung von Glas, Metall und Kunststoff.
  • Es wird für die Reinigung von medizinischen Geräten, Laborgeräten, Vakuumgeräten, Gewebekulturgeräten, persönlichen Schutzausrüstungen usw. eingesetzt.
  • Biologisch abbaubar und einfach zu entsorgen – potenzieller Ersatz für korrosive Säuren und gefährliche Lösungsmittel.
  • Hohe Leistung, anionisch und geringe Schaumbildung – beschädigt keine Waschmaschinenteile und ohne störende Rückstände.
Detergens in Pulverform zu allgemeinen Laborreinigung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Concentrated and long-lasting
  • Biodegradable and readily disposable
  • Penetrating wetting power to save
  • Alternative for corrosive acids and hazardous solvents
  • Easy to rinse, doesn’t form interfering residues, and provides reliable results
Rechtliche Hinweise
ALCONOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.