Merck
Z271209
Sigma-Aldrich
HI-VAC® Vakuumventile
90° angle, O-ring tip, bore 0-8 mm
Synonym(e):
826510-0008
About This Item
UNSPSC-Code:
40141600
NACRES:
NB.79
Leistungsmerkmale
O-ring tip
Hersteller/Markenname
Kimble®
Bohrung
0-8 mm
Schaftdurchm.
13 mm
Allgemeine Beschreibung
Präzise Aussengewinde für feinste Einstellung. Kann während der ersten halben Drehung als Gasballastventil verwendet werden.
  • Für Hochvakuum bis zu 5 x 10-7 torr
  • Dauer-Höchsttemperatur 230°C, kurzzeitig bis 275°C
  • PTFE-Schaft dreht sich nicht mit
  • Viton O-Ringe
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Designed with a precision external thread for fine control• Can be used as a bleed up to 1/2 turn• Full open position is at 1-1/2 turns• Primary seal is made with an FKM O-Ring on a tapered seat• Non-rotating PTFE shaft can be used continuously at system temperatures of 230 °C or intermittently at 275 °C• Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Rechtliche Hinweise
HI-VAC is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company