Merck
BR129748
BRAND® PE-LD Media Bottle with screw cap
capacity 250 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 8.70
CHF 8.70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 8.70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.13
CHF 8.70
Check Cart for Availability
Materialien
low-density polyethylene bottle
round bottle
Verbindung
Joints threaded neck (GL40)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
with cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 129748
Kapazität
250 mL
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)