Merck
Z562246
Stainless steel crucible tongs with platinum tips
L 8 in.
Synonym(e):
Stainless Steel Tongs
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’290.00
CHF 1’290.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’290.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
CHF 1’290.00
Check Cart for Availability
Beschreibung
bowed end
Länge
8 in.
Gewicht
1.25 g
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)