Merck
Z214337
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
With 2mm bore PTFE stopcock plug and hose connection, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 7.0 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 147.00
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 147.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Etikett
E
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Hersteller/Markenname
Ace Glass 527215
Gewinde ID
7.0 mm
Allgemeine Beschreibung
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Rechtliche Hinweise
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)