Merck
Z274240
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlauchverschraubungskit
for tubing i.d., 1/8 in.
Größe auswählen
1 KIT
CHF 250.00
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
CHF 250.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
for tubing i.d. 1/8 in.
Allgemeine Beschreibung
3.2mm ID Schlauchkit, 165 verschiedene Adapter: Schlauchadapter, T-Stücke, Schlauchverbinder, Winkel 90°, Reduzierstücke etc.
Aus Nylon. Zum Anschluss von Schläuchen. Lieferung in unterteilter PP-Box.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)