Merck
SYNT230015
Synthware graduated distillation receiver tube with hooks
capacity 15 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware T230015, distilling receiver tube
Größe auswählen
1 EA
CHF 44.70
CHF 44.70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 44.70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 44.70
Check Cart for Availability
Materialien
V-bottom bottom
colorless tube
glass tube
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware T230015
Kapazität
15 mL
Allgemeine Beschreibung
Centrifuge tube shaped receiver with an upper standard taper joint.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)