Merck
Z202827
Sigma-Aldrich
Glass spatulas
Spoon and paddle ends, diam. × L 7 mm × 200 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 76.50
CHF 76.50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 76.50
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
CHF 76.50
Check Cart for Availability
Durchm. × L
7 mm × 200 mm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)