Merck
Z115274
PTFE-beschichtete Spatel
Square-cut, L 7 1/4 in.
Größe auswählen
2 EA
CHF 113.00
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 113.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H36703-0000
Länge
7 1/4 in.
Allgemeine Beschreibung
2 per bag
  • Polished stainless steel tool with non stick Fluo-Kem® PTFE FEP coating
  • Double ended spatula, select blade style combination to match requirements
  • FDA compliant for food contact
Description: 4 mm diameter x 184 mm (0.156" x 7 1/4")
Rechtliche Hinweise
Fluo-kem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)