Merck
Z178470
Schlauchverbinder
L 90 mm, Straight
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Leistungsmerkmale
for tubing i.d. 5/16 ‑ 9/16 in.
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F19655-0000
Länge
90 mm
Allgemeine Beschreibung
Abgestuft für 5 verschiedene Schlauchdurchmesser, zum Verbinden gleicher Durchmesser und als Reduzierstück. Aus PP, dampfsterilisierbar bei 121 °C.