BR152800
BRAND® tubing connector, T-shape
polypropylene, for tubing i.d., 3 ‑ 4 mm
Synonym(e):
Tubing, Tubing Connectors
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
for tubing i.d. 3 ‑ 4 mm
Verpackung
pack of 20 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 152800
Länge
20 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)