Merck
Z173517
Sigma-Aldrich
Aldrich® silvered bellows column
L 280 mm, joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’240.00
CHF 1’240.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’240.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 1’240.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Länge
280 mm
AD
65 mm
Allgemeine Beschreibung
24/40 Schliffe; 280mm lang. Mit unversilbertem Einblickstreifen. Mit Balgen zum Ausgleich der Wärmeausdehnung im geraden Innenrohr.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1