Merck
Z122475
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux Mikrosäule
Unjacketed, effective L 190 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 102.00
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 102.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint ST/NS14/20
ID × AD
10 mm × 12 mm
Effektive L
190 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Sonstige Hinweise
Passt zu Aldrich All-in-One Lab Glasgeräte-Kit.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)