Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 64.40 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 260.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H19NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.76
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC1=C(OCC2OCCNC2)C=CC=C1.Cl
InChI
1S/C13H19NO3.ClH/c1-2-15-12-5-3-4-6-13(12)17-10-11-9-14-7-8-16-11;/h3-6,11,14H,2,7-10H2,1H3;1H
InChI key
HJOCKFVCMLCPTP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active serotonin norepinephrine modulating agent (SNMA). Norepinephrine reuptake inhibitor (NRI), 5-HT2B antagonist, 5-HT2C agonist in vitro and in vivo.
Viloxazine (ICI 58,834) is an orally active serotonin norepinephrine modulating agent (SNMA) originally reported as a norepinephrine reuptake inhibitor (NRI) with antidepressant (ED10 from 0.3-1 mg/kg p.o. against reserpine-induced hypothermia in mice), while exhibiting less sedative efficacy (locomotor activity reduction ED10 from 3-10 mg/kg p.o. in mice) and no monoamine oxidase inhibitory potency. Viloxazine shows 5-HT2B antagonist and 5-HT2C agonist activity in vitro and increases extracellular 5-HT levels in the prefrontal cortex (PFC) in vivo, a brain area implicated in Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?