Merck
Z169048
Mikrometer
Metric
Größe auswählen
1 EA
CHF 133.00
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 133.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41111700
NACRES:
NB.79
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
subdivision 0.01 mm
Verpackung
pack of 1 ea
Messbereich
0-25 mm
Allgemeine Beschreibung
Mit Friktionsbremse; im Plastikkasten. Metrische Skala kalibriert von 0 bis 25mm in 0.01mm Schritten; Englische von 0 bis 1 in. in 0.001 in. Schritten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)