Merck
Z503576
Sigma-Aldrich
Scienceware® Digi-Max Messschieber
accuracy: ± 0.1 mm
Synonym(e):
Digital Caliper
Größe auswählen
1 EA
CHF 391.00
CHF 391.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 391.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41111700
NACRES:
NB.79
CHF 391.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H13417-0000
Allgemeine Beschreibung
Mit LCD Display. Mißt in in. und cm, mit automatischem Nullabgleich. Messbereich 0 bis 150 mm bzw. 0 bis 6 in. Genauigkeit ± 0.1 mm.
Rechtliche Hinweise
Digi-Max is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Does Z503576, Scienceware® Digi-Max™ slide caliper have any SPC or any other output to connect to a computer?
    1 answer
    1. This caliper does not have any output plugs or sockets for connecting to a computer.