BAF133550001
Fluorescent Ruler, Metric/English Scale
pink phosphorescent ink visible under UV
Größe auswählen
CHF 30.80
Größe auswählen
About This Item
CHF 30.80
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Bel-Art F13355-0001
Messbereich
0-15 cm
Allgemeine Beschreibung
High visibility, glow-in-the-dark scale
- Ideal for viewing fluorescent images and fluorescent photography
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)