Merck
Z146242
Sigma-Aldrich
Scienceware® plastic-tubing cutter, replacement blade
size 7/8 in.
Größe auswählen
1 EA
CHF 20.50
CHF 20.50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 20.50
About This Item
UNSPSC-Code:
41122406
NACRES:
NB.35
CHF 20.50
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Bel-Art
Größe
7/8 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Portable, pocket-sized cutter cuts flexible tubing from 1.6mm to 19mm (¹⁄₁₆ to ¾") O.D.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Spring-loaded jaw will remain closed for safety when not in use
  • Replaceable, hardened steel blade makes clean, straight cuts
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)