Merck
SYNC574200
Synthware water jacketed distillation column with removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket H 200 mm
Synonym(e):
Synthware C574200, glass distilling column
Größe auswählen
1 EA
CHF 96.00
CHF 96.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 96.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 96.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C574200
Mantel H
200 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Indentations at the bottom for supporting packing material. Jacket permits the column to be used as a condenser.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)