Merck
Z130583
Nalgene® Enghalsflaschen
capacity 500 mL
Synonym(e):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
Größe auswählen
12 EA
CHF 66.00
CHF 66.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 66.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 66.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Materialien
amber high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
Verbindung
Joints threaded neck (28)
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 2004-0016
Flaschendurchm. × H
73 mm × 170 mm
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Beliebte Allzweck-Flaschen für viele Laboranwendungen
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1