Merck
Z130591
Nalgene® Enghalsflaschen
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
Größe auswählen
6 EA
CHF 71.90
CHF 71.90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
CHF 71.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 71.90
Check Cart for Availability
Materialien
amber high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
Verbindung
Joints threaded neck (38)
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene® 2004-0032
Flaschendurchm. × H
91 mm × 216 mm
Kapazität
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Beliebte Allzweck-Flaschen für viele Laboranwendungen
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)