Fortfahren mit
B0158
Nalgene® Flaschen, Typ 2105
capacity 500 mL, translucent, with cap, pack of 12 ea
Synonym(e):
nalgene bottle, nalgene bottles, Nalgene 2105-0016, laboratory container, receptical, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
12 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 72.40
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
CHF 72.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene cap, polypropylene copolymer bottle, polypropylene copolymer bottles (PPCO), round bottle
joint
Joints threaded neck (53)
description
Autoclavable
feature
with cap
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2105-0016
capacity
500 mL
color
translucent
General description
Runde Weithalsflasche. Kann als Wasserflasche für Tiere verwendet werden.
Features and Benefits
  • Excellent durability and are chemically resistant to most acids, bases, and alcohols.
  • Laboratory-grade PPCO material for reliably low leachables and extractables.
  • Translucent - for visualization of samples.
  • A wide neck enables easy transferring of contents.
  • Linerless caps ensure a leak-proof seal for sample protection.
  • Autoclavable - The bottles can withstand temperatures up to +121°C.
  • Manufactured from non-toxic materials.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B9782B9907B9657
material
polypropylene cap, polypropylene copolymer bottles (PPCO), round bottle
material
polypropylene cap, polypropylene copolymer bottle, polypropylene copolymer bottles (PPCO), round bottle
material
polypropylene cap, polypropylene copolymer bottle, polypropylene copolymer bottles (PPCO), round bottle
material
polypropylene cap, polypropylene copolymer bottle, polypropylene copolymer bottles (PPCO), round bottle
manufacturer/tradename
Nalgene® 2105-0016
manufacturer/tradename
Nalgene® 2105-0004
manufacturer/tradename
Nalgene® 2105-0008
manufacturer/tradename
Nalgene® 2105-0002
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
capacity
500 mL
capacity
125 mL
capacity
250 mL
capacity
60 mL
joint
Joints threaded neck (53)
joint
Joints threaded neck (28)
joint
Joints threaded neck (43)
joint
Joints threaded neck (28)
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® Flaschen, Typ 2105
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)