Yes, this product is autoclavable.
B1033
Nalgene® centrifuge bottles, style 3120
nominal capacity 250 mL
Synonym(e):
Bioprocessing Containers, purification of large cell volumes
Größe auswählen
CHF 57.30
Größe auswählen
About This Item
CHF 57.30
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene copolymer bottle
round bottle
screw top cap
translucent bottle
Verbindung
Joints threaded neck (29)
Leistungsmerkmale
RCF 13,200 × g
with cap
Verpackung
pack of 4
Hersteller/Markenname
Nalgene® 3120-0250
Parameter
13200 × g max. RCF
Flaschendurchm. &Anzahl; L
61.77 mm × 125.2 mm
Nennkapazität
250 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Autoclave friendly and resistant to chemicals.
- For low to moderate-speed centrifugation of chemicals and biological samples.
- Polypropylene caps that ensure leakproof centrifugation at higher speed and fill volumes.
- For better performance, the bottle must not be filled with more than 75% of the total capacity
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Is it autoclavable?