Merck
Z413151
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux-Kolonne
Unjacketed, effective L 150 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 166.00
CHF 166.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 166.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 166.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint ST/NS14/20
ID × AD
10 mm × 12 mm
Effektive L
150 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)