Merck
Z117765
Transfer needle for use with Kilo-Lab® cylinder system
L 4 in.
Größe auswählen
1 EA
CHF 138.00
CHF 138.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 138.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122002
NACRES:
NB.03
CHF 138.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Beschreibung
11 gauge, SS
Hersteller/Markenname
Cadence Science
Länge
4 in.
Allgemeine Beschreibung
1/8 in. ferrule lock and standard point.
Rechtliche Hinweise
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)