Direkt zum Inhalt
SAE0076
Tau-441, human
recombinant, lyophilized powder, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
PHF-Tau, Protein für neurofibrilläre Bündel, gepaarte helikale Tau-Filamente
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
calculated mol wt 50.3 kDa (including c-terminal His and V5 tags), observed mol wt 70-100 kDa by SDS-PAGE (The protein migrates as a 70-110 kDa protein on SDS-PAGE due to glycosylation)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
calculated mol wt 50.3 kDa (including c-terminal His and V5 tags), observed mol wt 70-100 kDa by SDS-PAGE (The protein migrates as a 70-110 kDa protein on SDS-PAGE due to glycosylation)
technique(s)
cell based assay: suitable
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MAPT(4137)
General description
Forschungsbereich: Neurowissenschaft
Tau-441 gehört zur Tau-Familie der Proteine. Tau ist eine Familie von Mikrotubulus-assoziierten Proteinen. Es wurden sechs Isoformen gefunden, die sich voneinander unterscheiden, indem sie entweder 3 oder 4 Bindungswiederholeinheiten (R) von 31 bis 32 Aminosäuren und von Null bis 3 aminoterminale Einsätze (N) von je 29 Aminosäuren aufweisen.
Application
Humanes Tau-441 wurde zur Untersuchung der Tau-Aufnahme durch humane bronchiale Epithelzellen (HBEC) verwendet.
Biochem/physiol Actions
Tau-Proteine werden hauptsächlich in den Neuronen des zentralen Nervensystems exprimiert, wo sie eine Rolle bei der Stabilisierung von Mikrotubuli, Hauptkomponenten des axonalen Transports, sowie bei der Signalübertragung ausüben. Tau-Proteine unterliegen der Phosphorylierung, die ihre Assoziation mit den Mikrotubuli reguliert. Es wird angenommen, dass Ablagerungen von Alzheimer-AK-assoziierten Proteinen, wie hyperphosphoryliertem Tau, sowie anderer falsch gefalteter Proteine, wie Beta-Amyloid-Vorläuferprotein (Beta-APP), Ubiquitin und verschiedene Chaperone und Proteinkinasen, eine pathologische Rolle beim Abbau kognitiver Fähigkeiten und Muskelversagen spielen. Die Fehlfunktion von Tau-Proteinen steht mit dem Zerfall von Mikrotubuli und dem Zusammenbruch des neuronalen Transportsystems in Zusammenhang. Tau-Formen in Zerebrospinalflüssigkeit sind verlässliche Biomarker für, neben anderen Erkrankungen, progressive supranukleäre Blickparese, wobei die Spiegel des Tau-Formverhältnisses signifikant verringert sind.
Physical form
Lyophilisiert aus einer 0,22-μm-filtrierten Lösung mit PBS, pH-Wert 7,4.
Other Notes
MAEPRQEFEVMEDHAGTYGLGDRKDQGGYTMHQDQEGDTDAGLKESPLQTPTEDGSEEPGSETSDAKSTPTAEDVTAPLVDEGAPGKQAAAQPHTEIPEGTTAEEAGIGDTPSLEDEAAGHVTQARMVSKSKDGTGSDDKKAKGADGKTKIATPRGAAPPGQKGQANATRIPAKTPPAPKTPPSSGEPPKSGDRSGYSSPGSPGTPGSRSRTPSLPTPPTREPKKVAVVRTPPKSPSSAKSRLQTAPVPMPDLKNVKSKIGSTENLKHQPGGGKVQIINKKLDLSNVQSKCGSKDNIKHVPGGGSVQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGQVEVKSEKLDFKDRVQSKIGSLDNITHVPGGGNKKIETHKLTFRENAKAKTDHGAEIVYKSPVVSGDTSPRHLSNVSSTGSIDMVDSPQLATLADEVSASLAKQGLDRIRGRKLGPFEGKPIPNPLLGLDSTRTGHHHHHHHHGGQ
Diese Sequenz umfasst ein Polyhistidin und V5-Tags am C-Terminus.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tau-441, human
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)