Merck
Z421448
Sigma-Aldrich
Transfer line for Kilo-Lab® cylinders
with ball valve, L 4 ft, endfitting CGA × NPTF 510 × 1/4 in.
Größe auswählen
1 EA
CHF 571.00
CHF 571.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 571.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
CHF 571.00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE with SS overbraid
Länge
1.22 m
4 ft
Endfitting CGA × NPTF
510 × 1/4 in.
Allgemeine Beschreibung
The Kilo-Lab® Transfer Lines are applicable for removing liquid from Kilo-Lab cylinders.
Rechtliche Hinweise
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)