Merck
Z116904
PP/PE-Spritze mit entfernbarer Kanüle
capacity 5 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41122000
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
graduated 0.2 mL
Hersteller/Markenname
Fortuna Graf
Kapazität
5 mL
Kanülenstärke × L
21 × 1 1/2 in.
Allgemeine Beschreibung
Alle Teile aus dem gleichen Material. Die Edelstahlinjektionsnadeln haben alle Luer Lock. Einzeln getrennt und steril verpackt.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1