Merck
Z116920
PP/PE-Spritze mit entfernbarer Kanüle
capacity 20 mL
Größe auswählen
100 EA
CHF 181.00
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
CHF 181.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122000
NACRES:
NB.03
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
graduated 1.0 mL
Luer tips are offset from barrel center
Hersteller/Markenname
Fortuna Graf
Kapazität
20 mL
Kanülenstärke × L
20 × 1 1/2 in.
Allgemeine Beschreibung
Alle Teile aus dem gleichen Material. Die Edelstahlinjektionsnadeln haben alle Luer Lock. Einzeln getrennt und steril verpackt.
Luer tips are offset from barrel center.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)