Merck
WHA1113185
Whatman® Filterpapier für die qualitative Analyse, Güte 113, gekreppt
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Synonym(e):
Z240923, filter papers, paper filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cellulose filters
circles
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1113-185
Whatman Article No. 28417666 (US reference)
Parameter
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
9 psi wet burst
Durchmesser
185 mm
Dicke
420 μm
Porengröße
30 μm (Particle retention)
Grundgewicht
125 g/m2
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Filter für verbesserte Nassfestigkeit, sehr schnell. Ideal für grobe oder gelartige Niederschläge.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ultra high loading capacity with a particle retention well suited for use with coarse or gelatinous precipitates.
  • Fastest flow rate of the qualitative grades.
  • Thickest filter paper in the qualitative range.
  • Creped surface.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)