WHA10534321
Whatman® protein saver card accessories
Foil barrier reusable bags, pack of 100 ea
Synonym(e):
Z699527, foil bag, foil bags
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 10534321
Whatman Article No. 28416623 (US reference)
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Foil bag with size 3.875” × 5.6875” and zipper to close.
- Suitable for use with Whatman 903 cards.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)