Merck
W800036
Sigma-Aldrich
5-Hexen-2-one
≥98%
Synonym(e):
Allylaceton
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH2CH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.14
Beilstein:
1699137
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
07.162
NACRES:
NA.21
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
Dichte
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
ethereal; floral
SMILES String
CC(=O)CCC=C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1,4-5H2,2H3
InChIKey
RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup