Merck
364479
Sigma-Aldrich
5-Methyl-5-hexen-2-on
99%
Größe auswählen
5 G
CHF 155.00
CHF 155.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 155.00
About This Item
Lineare Formel:
H2C=C(CH3)CH2CH2COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 155.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
148-149 °C (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=C)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H12O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h1,4-5H2,2-3H3
InChIKey
VBCIOOKAKHGVMI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Palladium-catalyzed synthesis of allylic tertiary amines from vinylic bromides, olefins, and secondary amines.
Patel BA and Heck RF.
The Journal of Organic Chemistry, 43(20), 3898-3903 (1978)
Convenient method for the synthesis of lineatin, a pheromone component of Trypodendron lineatum.
Baeckstroem P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56(10), 3358-3362 (1991)
Tetrahedron, 41, 4633-4633 (1985)