W509876
cis-3-Hexenyl salicylate
≥97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Kosher
Assay
≥97%
Kann enthalten
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.521 (lit.)
bp
271 °C (lit.)
Dichte
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
balsam; green
SMILES String
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C13H16O3/c1-2-3-4-7-10-16-13(15)11-8-5-6-9-12(11)14/h3-6,8-9,14H,2,7,10H2,1H3/b4-3-
InChIKey
IEPWIPZLLIOZLU-ARJAWSKDSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter