Merck
W800111
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl methyl carbonate
stabilized, ≥98%, FG
Synonym(e):
(Z)-3-hexen-1-yl methyl carbonate
Größe auswählen
W800111-SAMPLE-K
CHF 158.00
100 G
CHF 203.00
1 KG
CHF 595.00
CHF 158.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W800111-SAMPLE-K
CHF 158.00
100 G
CHF 203.00
1 KG
CHF 595.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.838
NACRES:
NA.21
CHF 158.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Enthält
α-tocopherol synthetic
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
apple; green; floral; waxy; violet
SMILES String
O(CC\C=C/CC)C(=O)OC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-4-5-6-7-11-8(9)10-2/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
InChIKey
BLOXMGXSDAAJGX-PLNGDYQASA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)