G005076
GC Analysis of Verbenone Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ G-TA
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 120 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 2.5 mg/mL
peak 1: R(+)-verbenone
peak 2: S(-)-verbenone
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
pharmaceutical (small molecule)
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)