Merck
W478100
Sigma-Aldrich
L-Cysteinmethylester -hydrochlorid
≥95%
About This Item
Lineare Formel:
HSCH2CH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.65
FEMA-Nummer:
4781
Beilstein:
3685824
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
142 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CS
InChI
1S/C4H9NO2S.ClH/c1-7-4(6)3(5)2-8;/h3,8H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
InChIKey
WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)