Wichtige Dokumente
W423501
ε-Caprolactam
Synonym(e):
2-Oxohexamethylenimin, Aza-2-cycloheptanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Selbstzündungstemp.
707 °F
Expl.-Gr.
8 %
bp
136-138 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
68-71 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
faint
SMILES String
O=C1CCCCCN1
InChI
1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
InChIKey
JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
305.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
152 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?