W419301
trans-2-Pentensäure
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
98%
Verunreinigungen
≤10% cis isomer
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
9-11 °C (lit.)
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fatty; cheesy
SMILES String
[H]\C(CC)=C(\[H])C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)/b4-3+
InChIKey
YIYBQIKDCADOSF-ONEGZZNKSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter