Wichtige Dokumente
W376205
3-Methyl-1-pentanol
≥99%, FG
Synonym(e):
2-ethyl-4-butanol, 3-ethyl-1-butanol, 3-methylpentan-1-ol
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
151-152 °C (lit.)
Dichte
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
chocolate; green; wine-like
SMILES String
CCC(C)CCO
InChI
1S/C6H14O/c1-3-6(2)4-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?