Wichtige Dokumente
493953
5-Methyl-1-hexanol
97%
Synonym(e):
5-Methylhexanol
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
Dichte
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC(C)CCCCO
InChI
1S/C7H16O/c1-7(2)5-3-4-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
ZVHAANQOQZVVFD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
86.0 °F
Flammpunkt (°C)
30 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?