Merck
W374806
Sigma-Aldrich
L-Menthyl lactate
≥97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H24O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.33
FEMA-Nummer:
3748
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.551
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥97%
Optische Aktivität
[α]20/D −81°, c = 5 in ethanol
bp
142 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
42-47 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
alcohol; minty
SMILES String
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C13H24O3/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)16-13(15)10(4)14/h8-12,14H,5-7H2,1-4H3/t9-,10?,11+,12-/m1/s1
InChIKey
UJNOLBSYLSYIBM-SGUBAKSOSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Odor at 1.0%
Taste at 25 ppm
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)