Merck
W266809
Sigma-Aldrich
DL-Menthylacetat
≥97%, FG
Synonym(e):
(5-Methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl)-acetat, Menthylacetat, razemisch
Größe auswählen
W266809-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 128.00
10 KG
CHF 1’190.00
25 KG
CHF 2’830.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W266809-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 128.00
10 KG
CHF 1’190.00
25 KG
CHF 2’830.00
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2668
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
206
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.016
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.445
bp
228-229 °C
Dichte
0.922 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
berry; cooling; minty
SMILES String
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3
InChIKey
XHXUANMFYXWVNG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Geschmack entsteht bei 25 ppm
Sonstige Hinweise
Natürliches Vorkommen: Ackerminze, Pfefferminze, Edelminze, Himbeere, Mango, Buchu-Öl, Zitronenmelisse, Ingwer- und Orangensaft, Eukalyptusöl.
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 58-58 (2002)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 77-77 (2003)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 55-55 (2005)