Wichtige Dokumente
W246506
Eucalyptol
natural, ≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan, 1,8-Cineol, 1,8-Epoxy-p-menthan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.457 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1-2 °C (lit.)
Dichte
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
limonene (sum of D, L and DL)
Organoleptisch
camphoraceous; herbaceous; minty
SMILES String
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
InChIKey
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?