Merck
W366005
Sigma-Aldrich
9-Decansäure
≥95%, stabilized, FG
Synonym(e):
9-Decansäure, Caprinsäure
Größe auswählen
W366005-SAMPLE-K
CHF 62.10
25 G
CHF 209.00
100 G
CHF 592.00
1 KG
CHF 3’430.00
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W366005-SAMPLE-K
CHF 62.10
25 G
CHF 209.00
100 G
CHF 592.00
1 KG
CHF 3’430.00
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CH(CH2)7CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
FEMA-Nummer:
3660
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10090
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
8.065
NACRES:
NA.21
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Assay
≥95%
Enthält
<0.10% α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Zusammensetzung
decenoic acid, ≥95% (mixture of isomers)
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
Dichte
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
milk; fruity; waxy
SMILES String
OC(=O)CCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2H,1,3-9H2,(H,11,12)
InChIKey
KHAVLLBUVKBTBG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C E Serna-Jiménez et al.
International journal of pharmaceutics, 492(1-2), 223-232 (2015-07-22)
The aim of this study was to develop and evaluate a transdermal delivery system of pizotifen malate. Pizotifen is frequently used in the preventive treatment of migraine, but is also indicated in eating disorders. In the course of the project