Merck
O5209
Sigma-Aldrich
2-Octenoinsäure
technical grade, 85%
Größe auswählen
5 G
CHF 74.50
CHF 74.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 74.50
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 74.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
predominantly trans
Assay
85%
Brechungsindex
n20/D 1.4588 (lit.)
bp
154 °C/22 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5-6 °C (lit.)
Dichte
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/b7-6+
InChIKey
CWMPPVPFLSZGCY-VOTSOKGWSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)