W363501
4-Hydroxy-5-methyl-3-furanon
97%, FG
Synonym(e):
toffee furanone
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
129-133 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
caramel; coffee; brown; sweet
SMILES String
CC1=C(O)C(=O)CO1
InChI
1S/C5H6O3/c1-3-5(7)4(6)2-8-3/h7H,2H2,1H3
InChIKey
DLVYTANECMRFGX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable