Wichtige Dokumente
W348007
o-Cresol
≥99%
Synonym(e):
2-Methyl-phenol
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Dampfdichte
3.72 (vs air)
Dampfdruck
0.3 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 38.2 °C)
Assay
≥99%
Form
solid or liquid
Selbstzündungstemp.
1110 °F
Expl.-Gr.
1.47 %, 148 °F
Lagerbedingungen
under inert gas
Brechungsindex
n20/D 1.541-1.550
pH-Wert
4.5 (25 g/L)
bp
191 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29-31 °C (lit.)
Dichte
1.048 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
musty; phenolic
SMILES String
Cc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
InChIKey
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Ultrahigh-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry quantitation of o-cresol in hydrolyzed human urine to assess toluene exposure.: This paper presents a method for quantifying o-cresol in human urine using advanced chromatography techniques, emphasizing its application in assessing exposure to toluene and other related compounds (Langlois et al., 2023).
Vorsicht
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?