Fortfahren mit
8.09691
m-Kresol
for synthesis
Synonym(e):
m-Kresol, 3-Hydroxytoluol, 3-Methylphenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
3-(CH3)C6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-577-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.065 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
626 °C
potency
242 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.06 % (v/v)
pH
5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
203 °C/1013 hPa
mp
11.5 °C
transition temp
flash point 86 °C
solubility
23.5 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1cc(ccc1)C
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
InChI key
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Application
m-Kresol kann als Ausgangsmaterial für die Synthese von Folgendem verwendet werden:
  • Thymol mittels Isopropylierungsreaktion mit 2-Propanol in Gegenwart eines Säurekatalysators.[1]
  • Terpolymer-Harz durch säurekatalysierte Polykondensationsreaktion mit Hexamin und Formaldehyd.
  • 4,7-Dimethylcumarin mittels modifizierter Pechmann-Kondensationsreaktion mit Ethylacetoacetat.
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,031–1,037
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Aussehen: farblos bis dunkelgelb/hellbraun. Das Material kann mit der Zeit dunkler werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CRM65996W3530008.09692
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥98%
assay
≥99% (GC)
bp
203 °C/1013 hPa
bp
203 °C (lit.)
bp
203 °C (lit.)
bp
191-192 °C/1013 hPa
mp
11.5 °C
mp
8-10 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
mp
31 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.046 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
pH
5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
4.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under m-Kresol
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
Questions
  1. hello, which is the m-cresol content for SKU 8096910100?
    1 answer
    1. This product is a neat or pure liquid with a density of 1.06 g/mL. The minimum purity specification is 99.0%.